Nitromethan 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
148510010 148510025 148510100
ACRO148510010EA 153 EUR
ACRO148510010 ACRO148510025 ACRO148510100
Nitromethan 99%, rein
Nitromethan
Formel: CH₃NO₂
Siedepunkt: 100…102 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1.12 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007400
CAS-Nummer: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN-Nummer: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA