Isopropylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Aminopropane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07476.0100
8.07476.1000
8.07476.2500
8.07476.0100EA
27.1
EUR
8.07476.0100
8.07476.1000
8.07476.2500
Isopropylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isopropylamin
Formel:
C₃H₉N Molekulargewicht: 59.11 g/mol Siedepunkt: 32.4 Schmelzpunkt: –101 °C Dichte: 0.69 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –27 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008082 CAS-Nummer: 75-31-0 EINECS: 200-860-9 UN-Nummer: 1221 ADR: 3 (8) I Merck Index: 13,05229 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1000 g/l (20 °C) |
Melting Point | -101 °C |
Molar Mass | 59.11 g/mol |
Boiling Point | 31 - 33 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 632 hPa (20 °C) |
Flash Point | -37 °C |
Refractive Index | 1.3746 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2 - 10.4 %(V) |
Density | 0.69 g/cm3 (20 °C) |
pH | 13 (700 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 330 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |