Propylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
82100-1L 82100-500ML
SIAL82100-1LEA 84.7 EUR
SIAL82100-1L SIAL82100-500ML
Propylamin, Sigma-Aldrich®
Propylamin
Formel: H₃CCH₂CH₂NH₂
Molekulargewicht: 59.11 g/mol
Siedepunkt: 48
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0.7175 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008205
CAS-Nummer: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN-Nummer: 1277
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08028