Propylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07477.0100 8.07477.0500 8.07477.1000 8.07477.9040
8.07477.0100EA 25.7 EUR
8.07477.0100 8.07477.0500 8.07477.1000 8.07477.9040
Propylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propylamin
Formel: H₃CCH₂CH₂NH₂
Molekulargewicht: 59.11 g/mol
Siedepunkt: 48
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0.7175 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008205
CAS-Nummer: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN-Nummer: 1277
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,08028
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -83 °C
Molar Mass 59.11 g/mol
Boiling Point 48 - 50 °C
Vapor Pressure 330 hPa (20 °C)
Flash Point -30 °C
Refractive Index 1.389 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 13.6 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 325 °C