Propylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
A11606.0F A11606.AP
A11606.0FEA 114 EUR
A11606.0F A11606.AP
Propylamin 98%
Propylamin
Purity: 98% CAS No.: 107-10-8 Molecular Formula: CH3CH2CH2NH2 Formula Weight: 59.11 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.389 Odour: Amine-like pH: 12.6 Melting Point: -83° Boiling Point: 48-49° Beilstein Reference: 1098243 Merck Reference: 14,7843 UN No.: 1277 MDL No.: MFCD00008205
Formel: H₃CCH₂CH₂NH₂
Molekulargewicht: 59.11 g/mol
Siedepunkt: 48…49 °C
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0.719
Flammpunkt: –12 °C (10 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008205
CAS-Nummer: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN-Nummer: 1277
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08028