Hexadecylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22203.0100 8.22203.0500 8.22203.9050
8.22203.0100EA 36.7 EUR
8.22203.0100 8.22203.0500 8.22203.9050
Hexadecylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hexadecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Dichte: 0.7821 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008158
CAS-Nummer: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 43 - 46 °C
Molar Mass 241.46 g/mol
Boiling Point 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 140 °C
Refractive Index 1.4373 (50 °C, 589 nm)