Hexadecylamin tech. 90% remainder mainly 1-octadecylamine, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane
B22459.0B B22459.14 B22459.30
B22459.0BEA 97.7 EUR
B22459.0B B22459.14 B22459.30
Hexadecylamin tech. 90% remainder mainly 1-octadecylamine, technische Qualität
Hexadecylamin
Purity: 90% CAS No.: 143-27-1 Molecular Formula: CH3(CH2)15NH2 Formula Weight: 241.46 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4496 Melting Point: 42-47° Boiling Point: 144°/2mm Beilstein Reference: 1634065 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008158
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Siedepunkt: 144 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…47 °C
Dichte: 0.813
Flammpunkt: 140 °C (284 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008158
CAS-Nummer: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III