Hexadecylamin 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane
120510050 120511000 120515000 120510025
ACRO120510050EA 27.2 EUR
ACRO120510050 ACRO120511000 ACRO120515000 ACRO120510025
Hexadecylamin 90%
Hexadecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Siedepunkt: 330 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…47 °C
Dichte: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008158
CAS-Nummer: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 47 °C
GC ≥88 %