Dodecylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
44172-25G
44172-5G
SIAL44172-25GEA
205
EUR
SIAL44172-25G
SIAL44172-5G
Dodecylamin, Sigma-Aldrich®
Dodecylamin
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂ Molekulargewicht: 185.35 g/mol Siedepunkt: 247 Schmelzpunkt: 25…28 °C Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008154 CAS-Nummer: 124-22-1 EINECS: 204-690-6 UN-Nummer: 3259 ADR: 8 II |