Dodecylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03527.0500 8.03527.0101
8.03527.0500EA 74.6 EUR
8.03527.0500 8.03527.0101
Dodecylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dodecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008154
CAS-Nummer: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 25 - 28 °C
Molar Mass 185.35 g/mol
Boiling Point 247 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 2 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4377 (30 °C)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Laurylamine, 1-Aminododecan
Hill Formula C12H27N
Chemical Formula CH3(CH2)11NH2