Dodecylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
A15515.22
A15515.36
A15515.A1
A15515.22EA
30.6
EUR
A15515.22
A15515.36
A15515.A1
Dodecylamin 97%
Dodecylamin
Purity: 97+%
CAS No.: 124-22-1
Molecular Formula: CH3(CH2)11NH2
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 115°(239°F)
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 64-66°/0.05mm
Beilstein Reference: 1633576
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008154
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂ Molekulargewicht: 185.35 g/mol Siedepunkt: 64…66 °C (0.05 mmHg) Schmelzpunkt: 27…31 °C Dichte: 0.802 Flammpunkt: 115 °C (239 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008154 CAS-Nummer: 124-22-1 EINECS: 204-690-6 UN-Nummer: 3259 ADR: 8 II |