Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
90340-2.5L 90340-1L 90340-250ML 90340-4X25ML
SIAL90340-2.5LEA 204 EUR
SIAL90340-2.5L SIAL90340-1L SIAL90340-250ML SIAL90340-4X25ML
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN-Nummer: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM