Iodethan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl iodide
Stabilisierung:
Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00896.0100
8.00896.0500
8.00896.9050
8.00896.0100EA
192
EUR
8.00896.0100
8.00896.0500
8.00896.9050
Iodethan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Iodethan
Formel:
C₂H₅I Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 1.936 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 53 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001091 CAS-Nummer: 75-03-6 EINECS: 200-833-1 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,03846 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 4 g/l (20 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | -108 °C |
Molar Mass | 155.97 g/mol |
Boiling Point | 69 - 73 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 133 hPa (18 °C) |
Flash Point | 53 °C |
Refractive Index | 1.513 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.93 g/cm3 (20 °C) |