Iodethan 98% stabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl iodide
Stabilisierung:
Stabilised with silver
332121000
332125000
332120025
ACRO332121000EA
63.5
EUR
ACRO332121000
ACRO332125000
ACRO332120025
Iodethan 98% stabilisiert, rein
Iodethan
Formel:
C₂H₅I Siedepunkt: 69…73 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 1.95 g/cm³ Flammpunkt: 62 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001091 CAS-Nummer: 75-03-6 EINECS: 200-833-1 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03846 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow to pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | silver |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...