1,10-Diioddecan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10803.09 A10803.18 A10803.30
A10803.09EA 36.8 EUR
A10803.09 A10803.18 A10803.30
1,10-Diioddecan ≥97%
1,10-Diioddecan
Purity: 97% CAS No.: 16355-92-3 Molecular Formula: I(CH2)10I Formula Weight: 394.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-32° Boiling Point: 197-200°/12mm Beilstein Reference: 1738614 MDL No.: MFCD00001086
Formel: C₁₀H₂₀I₂
Siedepunkt: 197…200 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 2,350
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001086
CAS-Nummer: 16355-92-3
EINECS: 240-415-6