2,2,2-Trifluorethanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluoro Ethanol, TFE
A10788.18
A10788.0B
A10788.22
A10788.36
A10788.18EA
45.9
EUR
A10788.18
A10788.0B
A10788.22
A10788.36
2,2,2-Trifluorethanol ≥99%
2,2,2-Trifluorethanol
Purity: 99+%
CAS No.: 75-89-8
Molecular Formula: C2H3F3O
Formula Weight: 100.04
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.2900
Melting Point: -44°
Boiling Point: 74-75°
Beilstein Reference: 1733203
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004672
Formel:
C₂H₃F₃O Siedepunkt: 74…75 °C Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 1.391 Flammpunkt: 29 °C (84 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004672 CAS-Nummer: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 UN-Nummer: 1992 ADR: 3,III |