6-Chlor-1-hexanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
109280250 109281000 109285000
ACRO109280250EA 57.6 EUR
ACRO109280250 ACRO109281000 ACRO109285000
6-Chlor-1-hexanol 95%
6-Chlor-1-hexanol
Formel: C₆H₁₃ClO
Siedepunkt: 108…112 °C (14 mmHg)
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002984
CAS-Nummer: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4547 to 1.4567 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %