4-Chlor-1-butanol tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L04042.18
L04042.30
L04042.18EA
77.5
EUR
L04042.18
L04042.30
4-Chlor-1-butanol tech. 85%, technische Qualität
4-Chlor-1-butanol
Purity: 85%
CAS No.: 928-51-8
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.4570
Boiling Point: 50-52°/1mm
Beilstein Reference: 1731408
MDL No.: MFCD00002967
Formel:
C₄H₉ClO Siedepunkt: 50…52 °C (1 mmHg) Dichte: 1,089 Flammpunkt: 36 °C (97 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002967 CAS-Nummer: 928-51-8 EINECS: 213-175-5 UN-Nummer: 2924 ADR: 3,III |