2,2,2-Trichlorethanol ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol

L08163.22 L08163.36 L08163.06 L08163.14
L08163.22EA 50.7 EUR
L08163.22 L08163.36 L08163.06 L08163.14
2,2,2-Trichlorethanol ≥99%
2,2,2-Trichloroethanol

Purity: 99% CAS No.: 115-20-8 Molecular Formula: Cl3CCH2OH Formula Weight: 149.40 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4895 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 151-153° Beilstein Reference: 1697495 Merck Reference: 14,9638 MDL No.: MFCD00004677

Formel: C₂H₃Cl₃O
Siedepunkt: 151…153 °C
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1.560
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004677
CAS-Nummer: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9638

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR