Chloraceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Chloropropanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
167479-100G 167479-5G
SIAL167479-100GEA 38.3 EUR
SIAL167479-100G SIAL167479-5G
Chloraceton, Sigma-Aldrich®
Chloraceton
Formel: C₃H₅ClO
Molekulargewicht: 92.52 g/mol
Siedepunkt: 120
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 36
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000936
CAS-Nummer: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN-Nummer: 1695
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,02131