Chloraceton stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chloropropanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02603.0005
8.02603.0250
8.02603.1000
8.02603.0005EA
46.6
EUR
8.02603.0005
8.02603.0250
8.02603.1000
Chloraceton stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chloraceton
Formel:
C₃H₅ClO Molekulargewicht: 92.52 g/mol Siedepunkt: 120 Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 36 Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000936 CAS-Nummer: 78-95-5 EINECS: 201-161-1 UN-Nummer: 1695 ADR: 6.1 (3, 8) I Merck Index: 13,02131 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...