5-Chlor-2-pentanon 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
388291000 388290250
ACRO388291000EA 131 EUR
ACRO388291000 ACRO388290250
5-Chlor-2-pentanon 90%
5-Chlor-2-pentanon
Formel: C₅H₉ClO
Siedepunkt: 172…175 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1,053 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001008
CAS-Nummer: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to black Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %