Chloroform stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilisierung: Stabilisiert mit Amylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
372978-1L 372978-100ML 372978-2L
SIAL372978-1LEA 120 EUR
SIAL372978-1L SIAL372978-100ML SIAL372978-2L
Chloroform stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekulargewicht: 119.38 g/mol
Siedepunkt: 61.7
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN-Nummer: 1888
ADR: 6.1 III
REACH-Nummer: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM