Chloroform ≥99,8% stabilisiert, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilisierung:
~1% Stabilisiert mit Ethanol
25669-1L
25669-2.5L
25669-6X1L
25669-1LEA
88.23
EUR
25669-1L
25669-2.5L
25669-6X1L
Chloroform ≥99,8% stabilisiert, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Chloroform
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Beilstein Number: 1731042
Formel:
CHCl₃ Molekulargewicht: 119.38 g/mol Siedepunkt: 62 °C Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: Entflammt nicht Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN-Nummer: 1888 ADR: 6.1 III REACH-Nummer: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay GC (Product + Ethanol) | Min. 99.8 % |
Vapor Density | 4.1 (vs air) |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.444 - 1.446 |
Suitability for residue analysis | Max. 25 ng/l |
Contains | ~1% ethanol as stabilizer |
Vapor Pressure | 160 mmHg ( 20 °C) |
Refractive Index | n20/D 1.445 (lit.) |