Chloroform stabilisiert, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, für die Rückstandsanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02432.1000
1.02432.2500
1.02432.1000EA
113
EUR
1.02432.1000
1.02432.2500
Chloroform stabilisiert, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, für die Rückstandsanalyse, Supelco®
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Molekulargewicht: 119.38 g/mol Siedepunkt: 61.7 Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN-Nummer: 1888 ADR: 6.1 III REACH-Nummer: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 8 g/L (20 °C) |
Melting Point | -63 °C |
Molar Mass | 119.38 g/mol |
Boiling Point | 61 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 211 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.45 |
Density | 1.48 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O) no data available |
Ignition Point | 982 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |