Chloroform ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilisierung: ∼0.015% Stabilisiert mit Amylen
Unter Stickstoff abgepackt
9174.2500EA 218.67 EUR
9174.2500 9174.1000
Chloroform ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Chloroform
Stabilized with Amylene
Formel: CHCl₃
Molekulargewicht: 119.38 g/mol
Siedepunkt: 61.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN-Nummer: 1888
ADR: 6.1 III
REACH-Nummer: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-280 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤245
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.2 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative) ≥99.8 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Preservative (amylene)(by wt) 0.01 - 0.02 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.5
Water (by KF, coulometric) ≤0.01 %