Dichlormethan stabilisiert, EMPLURA®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen) 20 ppm
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22271.1000
8.22271.2500
8.22271.9025
8.22271.9190
8.22271.1000EA
37.7
EUR
8.22271.1000
8.22271.2500
8.22271.9025
8.22271.9190
Dichlormethan stabilisiert, EMPLURA®
Dichlormethan
Formel:
CH₂Cl₂ Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN-Nummer: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...