Dichlormethan stabilisiert, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, BP, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
Synonyme: Methylene chloride
Stabilisierung: 50 ppm Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen)
1.06049.2500 1.06049.6010 1.06049.6025 1.06049.6190
1.06049.2500EA 267 EUR
1.06049.2500 1.06049.6010 1.06049.6025 1.06049.6190
Dichlormethan stabilisiert, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, BP, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molekulargewicht: 84.93 g/mol
Siedepunkt: 39.8
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN-Nummer: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM