Dichlormethan 99+% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Amylen
383780010
383780025
383780250
ACRO383780010EA
42.8
EUR
ACRO383780010
ACRO383780025
ACRO383780250
Dichlormethan 99+% stabilisiert, reinst
Dichlormethan
Formel:
CH₂Cl₂ Siedepunkt: 39…40 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –97 °C Dichte: 1,325 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN-Nummer: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | Approx. 100 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |