Dichlormethan, extra trocken über Molekularsieb 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methylene chloride
348460010 348460025 348461000 348465000
348460010.EA 87.1 EUR
348460010. 348460025. 348461000. 348465000.
Dichlormethan, extra trocken über Molekularsieb 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molekulargewicht: 84.93 g/mol
Siedepunkt: 39…40 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1.325 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN-Nummer: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene