1-Chlordodecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
24500-1L 24500-250ML
SIAL24500-1LEA 92.3 EUR
SIAL24500-1L SIAL24500-250ML
1-Chlordodecan, Sigma-Aldrich®
1-Chlordodecan
Formel: C₁₂H₂₅Cl
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013688
CAS-Nummer: 112-52-7
EINECS: 203-981-5