1,2-Dichlorethan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
A12775.0F A12775.AP
A12775.0FEA 75.6 EUR
A12775.0F A12775.AP
1,2-Dichlorethan ≥99%
1,2-Dichlorethan
Purity: 99+% CAS No.: 107-06-2 Molecular Formula: C2H4Cl2 Formula Weight: 98.96 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4448 Melting Point: -35° Boiling Point: 83° Beilstein Reference: 605264 Merck Reference: 14,3797 UN No.: 1184 MDL No.: MFCD00000963
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Molekulargewicht: 98.96 g/mol
Siedepunkt: 83 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.256
Flammpunkt: 15 °C (59 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000963
CAS-Nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN-Nummer: 1184
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM