1,2-Dichlorethan 99+% für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
Purity: 99+%
CAS No.: 107-06-2
Molecular Formula: ClCH2CH2Cl
Formula Weight: 98.96
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.256
Refractive Index: 1.4448
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 605264
Merck Reference: 14,3797
UN No.: 1184
MDL No.: MFCD00000963
Formel:
ClH₂CCH₂Cl Molekulargewicht: 98.96 g/mol Siedepunkt: 83 °C Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1.256 Flammpunkt: 15 °C (59 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000963 CAS-Nummer: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN-Nummer: 1184 ADR: 3 II Merck Index: 14,3797 |