1,2-Dichlorethan 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
167760025 167765000 167760010
ACRO167760025EA 213 EUR
ACRO167760025 ACRO167765000 ACRO167760010
1,2-Dichlorethan 99+% für die Spektroskopie
1,2-Dichlorethan
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Siedepunkt: 81…85 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.25 g/cm³
Flammpunkt: 13 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000963
CAS-Nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN-Nummer: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %