Citronensäure, wasserfrei ≥99,5% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
0529-1KGEA
157
EUR
0529-1KG
0529-3KG
0529-500G
Citronensäure, wasserfrei ≥99,5% ACS
Citronensäure
Formel:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Molekulargewicht: 192.13 g/mol Siedepunkt: 310 Schmelzpunkt: 149…151 °C Dichte: 1.665 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011669 CAS-Nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH-Nummer: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 13,02350 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Carbonisable Substances (H₂SO₄) | Pass |
Chloride | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.0003% |
Lead | ≤0.0002% |
Oxalate Test | Pass |
Phosphate | ≤0.001% |
Purity | ≥99.5% |
Residue on Ignition | ≤0.02% |
Sulphur Compounds (as SO₄) | ≤0.002% |