Citronensäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
A10395.0B A10395.0I A10395.30
A10395.0BEA 64 EUR
A10395.0B A10395.0I A10395.30
Citronensäure ≥99%
Citronensäure
Purity: 99+% CAS No.: 77-92-9 Molecular Formula: C6H8O7 Formula Weight: 192.13 Odour: Odourless pH: 1,6 Melting Point: 153-154° Beilstein Reference: 782061 Merck Reference: 14,2326 MDL No.: MFCD00011669
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Molekulargewicht: 192.13 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: 153…154 °C
Dichte: 1.665
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH-Nummer: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM