Ammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
09689-100G 09689-1KG 09689-250G
SIAL09689-100GEA 43.5 EUR
SIAL09689-100G SIAL09689-1KG SIAL09689-250G
Ammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM