Bariumacetat ≥99%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
32305-50KG
32305-1KG
32305-50KGEA
1842.72
EUR
32305-50KG
32305-1KG
Bariumacetat ≥99%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Bariumacetat
Formel:
(H₃CCOO)₂Ba Siedepunkt: Dec. (on heating) Schmelzpunkt: ∼450 °C Dichte: 2.46 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012447 CAS-Nummer: 543-80-6 EINECS: 208-849-0 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00968 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
pH (5 %, 20°C) | 7 - 8.5 |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Potassium (K) | Max. 0.003 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.2 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Oxidizing substances (as NO₃) | Max. 0.005 % |
KMnO₄ reducing matter (as HCOOH) | Max. 0.025 % |