Natriumpropionat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43793.0100 8.43793.0500
8.43793.0100EA 59.9 EUR
8.43793.0100 8.43793.0500
Natriumpropionat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumpropionat
Formel: C₃H₅NaO₂
Molekulargewicht: 96.06 g/mol
Schmelzpunkt: 288.76
Flammpunkt: 157
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002759
CAS-Nummer: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 995 g/l (20 °C)
Melting Point 285 - 286 °C
Molar Mass 96.06 g/mol
pH 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)