Natriumpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
18108-1KG 18108-25KG
SIAL18108-1KGEA 64.8 EUR
SIAL18108-1KG SIAL18108-25KG
Natriumpropionat, Sigma-Aldrich®
Natriumpropionat
Formel: C₃H₅NaO₂
Molekulargewicht: 96.06 g/mol
Schmelzpunkt: 288.76
Flammpunkt: 157
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002759
CAS-Nummer: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816