Kaliumacetat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Acetic acid potassium salt
T874.1 T874.2 T874.5
ROTHT874.1EA 43.8 EUR
ROTHT874.1 ROTHT874.2 ROTHT874.5
Kaliumacetat
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Molekulargewicht: 98.14 g/mol
Schmelzpunkt: 304
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM