Kaliumacetat ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Acetic acid potassium salt
0698-1KGEA 442 EUR
0698-1KG 0698-2.5KG
Kaliumacetat ≥99% ACS
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Molekulargewicht: 98.14 g/mol
Schmelzpunkt: 304
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.003%
Heavy Metals ≤ 0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, Water) @25 °C 6.5 – 9
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.03%
Sulphate ≤0.002%