Kaliumacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Acetic acid potassium salt
A16321.0C
A16321.0E
A16321.36
A16321.0CEA
378
EUR
A16321.0C
A16321.0E
A16321.36
Kaliumacetat ≥99%
Kaliumacetat
Purity: 99%
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: CH3CO2K
Formula Weight: 98.15
Melting Point: 292°
Beilstein Reference: 3595449
Merck Reference: 14,7605
MDL No.: MFCD00012458
Formel:
CH₃COOK Molekulargewicht: 98.14 g/mol Schmelzpunkt: 292 °C Dichte: 1.57 Flammpunkt: >250 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 13,07687 |