Kaliumacetat, wasserfrei 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Acetic acid potassium salt
220150010
220151000
220150050
220150250
ACRO220150010EA
61.6
EUR
ACRO220150010
ACRO220151000
ACRO220150050
ACRO220150250
Kaliumacetat, wasserfrei 99+%, rein
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK Molekulargewicht: 98.14 g/mol Schmelzpunkt: 292 °C Flammpunkt: >250 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 13,07687 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline or granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |