Kaliumacetat, wasserfrei 97%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Acetic acid potassium salt
149600010
149600025
149605000
ACRO149600010EA
53.5
EUR
ACRO149600010
ACRO149600025
ACRO149605000
Kaliumacetat, wasserfrei 97%, rein
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK Molekulargewicht: 98.14 g/mol Schmelzpunkt: 292 °C Flammpunkt: >250 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 13,07687 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline or granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
Enantiomeric excess | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +15° to +21° (20°C, 589 nm) (c=0.05 in water) |