Tridecansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T0502-5G T0502-10G T0502-1G
SIALT0502-5GEA 51.7 EUR
SIALT0502-5G SIALT0502-10G SIALT0502-1G
Tridecansäure, Sigma-Aldrich®
Tridecansäure
Formel: C₁₃H₂₆O₂
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41,5 °C
Dichte: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002741
CAS-Nummer: 638-53-9
EINECS: 211-341-1