Ameisensäure 99% ≥99%, BAKER ANALYZED® für die LC-MS, getestet für UHPLC-MS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Aminic Acid, Methanoic acid
9820.0002AMEA 45.28 EUR
9820.0002AM 9820.0010AM
Ameisensäure 99% ≥99%, BAKER ANALYZED® für die LC-MS, getestet für UHPLC-MS, J.T.Baker®
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molekulargewicht: 46.03 g/mol
Dichte: 1.22
Flammpunkt: 48
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN-Nummer: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99 %
Residue after Evaporation max. 20 ppm
LC-Gradient with Diode Array Detection (AU), 0.1% (v/v) aqueous solution:
at 220 nm max. 0.002
at 254 nm max. 0.002
LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), 0.1% (v/v) aqueous solution:
Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine) max. 50 ppb
Trace Impurities (in ppb), 0.1% (v/v) aqueous solution
Aluminium (Al) max. 50
Calcium (Ca) max. 50
Iron (Fe) max. 50
Potassium (K) max. 50
Magnesium (Mg) max. 50
Sodium (Na) max. 50
Ultraviolet Absorbance, 0.1% (v/v) aqueous solution (1.00-path vs water):
at 240 nm max. 0.1
at 260 nm max. 0.01