Ameisensäure 98,0 - 100% 98,0-100%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von DAC, FCC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Aminic Acid, Methanoic acid
27001-1L 27001-2.5L 27001-70KG 27001-1200KG
27001-1LEA 50.37 EUR
27001-1L 27001-2.5L 27001-70KG 27001-1200KG
Ameisensäure 98,0 - 100% 98,0-100%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von DAC, FCC, Fluka™
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molekulargewicht: 46.03 g/mol
Siedepunkt: 100.4 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN-Nummer: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Identity complying
Assay 98.0 - 100.5 %
Density (D 20/20) 1.217 - 1.223
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 40 ppm
Sulfite (SO₃) complying
Acetic acid (GC) Max. 0.05 %
Solubility in water complying
Residual solvents complying
Chromatographic purity complying
Refractive Index n20/D 1.370 (lit.)