Ameisensäure ≥96% ≥96% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aminic Acid, Methanoic acid
36617.36 36617.A3 36617.57
36617.36EA 90.2 EUR
36617.36 36617.A3 36617.57
Ameisensäure ≥96% ≥96% ACS
Ameisensäure
Purity: 96+% CAS No.: 64-18-6 Molecular Formula: CH2O2 Formula Weight: 46.03 Flash Point: 50°(156°F) Physical Form: Liquid Density: 1.220 Refractive Index: 1.3710 Appearance: Colourless Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1209246 Merck Reference: 14,4241 UN No.: 1779 MDL No.: MFCD00003297
Formel: HCO₂H
Siedepunkt: 100…101 °C
Schmelzpunkt: 7…9 °C
Dichte: 1.220
Flammpunkt: 50 °C (156 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN-Nummer: 1779
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM