Ameisensäure ≥97,5% Eluentzusatz, für die LC-MS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Aminic Acid, Methanoic acid
56302-10X1ML 56302-1L-GL 56302-50ML-GL
56302-10X1MLEA 112.51 EUR
56302-10X1ML 56302-1L-GL 56302-50ML-GL
Ameisensäure ≥97,5% Eluentzusatz, für die LC-MS, Fluka™
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molekulargewicht: 46.03 g/mol
Siedepunkt: 100.4 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN-Nummer: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.370 - 1.372
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 10 ppm
Suitability for the LC-MS complying
Appearance of the solution complying
APHA Max. 15
Vapor Density 1.6 (vs air)